2-Hydroxy-4-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33729G1
AS33729G5
ACTIAS33729G1EA
0
CHF
ACTIAS33729G1
ACTIAS33729G5
2-Hydroxy-4-methylbenzonitril
2-Hydroxy-4-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₇NO MW: 133,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD02261941 CAS-Nummer: 18495-14-2 |