3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
AS36316G1
AS36316G5
ACTIAS36316G1EA
0
CHF
ACTIAS36316G1
ACTIAS36316G5
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.0100 g/mol |
MDL Number:
MFCD11041083 CAS-Nummer: 1025718-84-6 |