2-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-5-trifluoromethylphenol
AS31279G1
AS31279G5
ACTIAS31279G1EA
0
CHF
ACTIAS31279G1
ACTIAS31279G5
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD09261190 CAS-Nummer: 402-05-1 |