2-Propylthiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11574.06 A11574.14
A11574.06EA 140 CHF
A11574.06 A11574.14
2-Propylthiazol ≥99%
2-Propylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 17626-75-4 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.20 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5055 Boiling Point: 62°/15mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053154
Formel: C₆H₉NS
MW: 127,20 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.03
Flash-Pt: 54 °C (129 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053154
CAS-Nummer: 17626-75-4
EINECS: 241-606-7
ADR: 3,III