6-Fluor-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1905G1
AS1905G5
ACTIAS1905G1EA
0
CHF
ACTIAS1905G1
ACTIAS1905G5
6-Fluor-1H-indazol
6-Fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅FN₂ MW: 136,1264 g/mol |
MDL Number:
MFCD07371562 CAS-Nummer: 348-25-4 |