3-Methyl-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
AS31836G1
AS31836G5
ACTIAS31836G1EA
0
CHF
ACTIAS31836G1
ACTIAS31836G5
3-Methyl-5-isoxazolcarbonsäure
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₃ MW: 127,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD00464222 CAS-Nummer: 4857-42-5 EINECS: 225-454-9 |