3-Brom-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12300G25 AS12300G5
ACTIAS12300G25EA 0 CHF
ACTIAS12300G25 ACTIAS12300G5
3-Brom-6-nitro-1H-indazol
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
MDL Number: MFCD06410881
CAS-Nummer: 70315-68-3