3-Brom-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23917G100 AS23917G25 AS23917G5
ACTIAS23917G100EA 248 CHF
ACTIAS23917G100 ACTIAS23917G25 ACTIAS23917G5
3-Brom-5-nitro-1H-indazol
3-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
MDL Number: MFCD07367964
CAS-Nummer: 67400-25-3