5-Brom-3-nitro-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromo-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
AS22140G1 AS22140G25 AS22140G5
ACTIAS22140G1EA 0 CHF
ACTIAS22140G1 ACTIAS22140G25 ACTIAS22140G5
5-Brom-3-nitro-o-toluylsäure
5-Brom-3-nitro-o-toluylsäure
Formel: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.0400 g/mol
MDL Number: MFCD07357316
CAS-Nummer: 107650-20-4