6-Bromnicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-5-cyanopyridine
AS4049G1
AS4049G25
AS4049G5
ACTIAS4049G1EA
18
CHF
ACTIAS4049G1
ACTIAS4049G25
ACTIAS4049G5
6-Bromnicotinonitril
6-Bromnicotinonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234141 CAS-Nummer: 139585-70-9 |