2-Bromnicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-3-cyanopyridine
AS30541G1
AS30541G5
ACTIAS30541G1EA
0
CHF
ACTIAS30541G1
ACTIAS30541G5
2-Bromnicotinonitril
2-Bromnicotinonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234140 CAS-Nummer: 20577-26-8 |