7-Brom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50934G1
AS50934G5
ACTIAS50934G1EA
0
CHF
ACTIAS50934G1
ACTIAS50934G5
7-Brom-1H-indazol
7-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD07371564 CAS-Nummer: 53857-58-2 |