6-Brom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2557G25 AS2557G5
ACTIAS2557G25EA 0 CHF
ACTIAS2557G25 ACTIAS2557G5
6-Brom-1H-indazol
6-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
MDL Number: MFCD03265457
CAS-Nummer: 79762-54-2