3-Brom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS8065G1
AS8065G5
ACTIAS8065G1EA
0
CHF
ACTIAS8065G1
ACTIAS8065G5
3-Brom-1H-indazol
3-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD00159926 CAS-Nummer: 40598-94-5 |