3,5-Dibrom-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30778G1
AS30778G5
ACTIAS30778G1EA
0
CHF
ACTIAS30778G1
ACTIAS30778G5
3,5-Dibrom-1H-indazol
3,5-Dibromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄Br₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00159919 CAS-Nummer: 40598-76-3 |