tert-Butyl-2-bromisobutyrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
tert-Butyl α-bromoisobutyrate, 2-Bromoisobutyric acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-methyl-2-propionate, tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate
L08216.18
L08216.30
L08216.09
L08216.18EA
113
CHF
L08216.18
L08216.30
L08216.09
tert-Butyl-2-bromisobutyrat 97%
tert-Butyl-2-bromisobutyrat
Purity: 97%
CAS No.: 23877-12-5
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 35-37°/1mm
Beilstein Reference: 1905654
MDL No.: MFCD00051908
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ Siedepunkt: 35…37 °C (1 mmHg) Dichte: 1.180 |
MDL Number:
MFCD00051908 CAS-Nummer: 23877-12-5 EINECS: 245-924-7 |