2,6-Dibromisonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31199G5EA 0 CHF
ACTIAS31199G5 ACTIAS31199G1
2,6-Dibromisonicotinsäure
2,6-Dibromisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9000 g/mol
MDL Number: MFCD09743987
CAS-Nummer: 2016-99-1