4-Chlor-2-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24961G100 AS24961G25 AS24961G5
ACTIAS24961G100EA 218 CHF
ACTIAS24961G100 ACTIAS24961G25 ACTIAS24961G5
4-Chlor-2-methylbenzonitril
4-Chlor-2-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
MDL Number: MFCD00045603
CAS-Nummer: 50712-68-0