4-Chlor-3-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32624G1
AS32624G5
ACTIAS32624G1EA
0
CHF
ACTIAS32624G1
ACTIAS32624G5
4-Chlor-3-methylbenzonitril
4-Chlor-3-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆ClN MW: 151.5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD03452793 CAS-Nummer: 4387-31-9 |