2-Chlor-4-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33744G1
AS33744G5
ACTIAS33744G1EA
0
CHF
ACTIAS33744G1
ACTIAS33744G5
2-Chlor-4-methylbenzonitril
2-Chlor-4-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆CIN MW: 151,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094672 CAS-Nummer: 21423-84-7 |