2-Iod-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35742G1
AS35742G10
AS35742G5
ACTIAS35742G1EA
0
CHF
ACTIAS35742G1
ACTIAS35742G10
ACTIAS35742G5
2-Iod-5-methoxybenzoesäure
2-Iodo-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇IO₃ MW: 278,0400 g/mol |
MDL Number:
MFCD00204590 CAS-Nummer: 54413-93-3 |