2-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25267G25
AS25267G5
ACTIAS25267G25EA
130
CHF
ACTIAS25267G25
ACTIAS25267G5
2-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ MW: 156,1112 g/mol |
MDL Number:
MFCD01310985 CAS-Nummer: 65145-13-3 |