2-Fluor-3-hydroxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21934G1
AS21934G5
ACTIAS21934G1EA
0
CHF
ACTIAS21934G1
ACTIAS21934G5
2-Fluor-3-hydroxybenzoesäure
2-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ |
MDL Number:
MFCD01862066 CAS-Nummer: 91658-92-3 |