Chlorwasserstoff 3 mol/l in 1-Butanol, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 236 CHF
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Chlorwasserstoff 3 mol/l in 1-Butanol, Supelco®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=b9ca57b3071b503867a4396e65f0dafc5b76915e&prid=web&clid=SAPDAM