2-(1-Hydroxyethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanol
AS21181G1 AS21181G25 AS21181G5
ACTIAS21181G1EA 0 CHF
ACTIAS21181G1 ACTIAS21181G25 ACTIAS21181G5
2-(1-Hydroxyethyl)pyridin
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
MW: 123.1525 g/mol
MDL Number: MFCD06245419
CAS-Nummer: 18728-61-5
EINECS: 242-539-6