3-Amino-5-methylpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23562G1 AS23562G5
ACTIAS23562G1EA 342 CHF
ACTIAS23562G1 ACTIAS23562G5
3-Amino-5-methylpyridazin
3-Amino-5-methylpyridazine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,1292 g/mol
MDL Number: MFCD10698051
CAS-Nummer: 144294-43-9