3-Amino-4-methylpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24092G1 AS24092G5
ACTIAS24092G1EA 531 CHF
ACTIAS24092G1 ACTIAS24092G5
3-Amino-4-methylpyridazin
3-Amino-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,1300 g/mol
MDL Number: MFCD08460975
CAS-Nummer: 90568-15-3