5-Fluor-m-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32397G1EA
0
CHF
ACTIAS32397G1
ACTIAS32397G5
5-Fluor-m-toluidin
5-Fluor-m-toluidin
Formel:
C₇H₈FN MW: 125,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077538 CAS-Nummer: 52215-41-5 |