2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34369G1
AS34369G5
ACTIAS34369G1EA
0
CHF
ACTIAS34369G1
ACTIAS34369G5
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₃ |
MDL Number:
MFCD00236237 CAS-Nummer: 86867-68-7 |