(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
AS21769G100 AS21769G25
ACTIAS21769G100EA 186 CHF
ACTIAS21769G100 ACTIAS21769G25
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
MDL Number: MFCD07782132
CAS-Nummer: 23876-15-5