4-Amino-3,6-dichlorpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32480G1
AS32480G5
ACTIAS32480G1EA
0
CHF
ACTIAS32480G1
ACTIAS32480G5
4-Amino-3,6-dichlorpyridazin
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ MW: 163,9900 g/mol |
MDL Number:
MFCD01647253 CAS-Nummer: 823-58-5 |