4-(Chlormethyl)benzoesäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22275.06
B22275.14
B22275.06EA
73.2
CHF
B22275.06
B22275.14
4-(Chlormethyl)benzoesäure 96%
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1642-81-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 1907970
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002568
Formel:
C₈H₇ClO₂ Melting Pt: 199…202 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002568 CAS-Nummer: 1642-81-5 EINECS: 216-697-1 ADR: 8,III |