(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
AS32175G1
AS32175G5
ACTIAS32175G1EA
20
CHF
ACTIAS32175G1
ACTIAS32175G5
(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure
(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ MW: 205.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD01764671 CAS-Nummer: 51719-65-4 |