2,6-Dichlorisonicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21572G1 AS21572G25 AS21572G5
ACTIAS21572G1EA 0 CHF
ACTIAS21572G1 ACTIAS21572G25 ACTIAS21572G5
2,6-Dichlorisonicotinonitril
2,6-Dichlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00173784
CAS-Nummer: 32710-65-9