3,5-Dichlorpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33726G1
AS33726G5
ACTIAS33726G1EA
0
CHF
ACTIAS33726G1
ACTIAS33726G5
3,5-Dichlorpyridazin
3,5-Dichloropyridazine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD10698048 CAS-Nummer: 1837-55-4 |