3,4,6-Trichlorpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32111G1
AS32111G5
ACTIAS32111G1EA
0
CHF
ACTIAS32111G1
ACTIAS32111G5
3,4,6-Trichlorpyridazin
3,4,6-Trichloropyridazine
Formel:
C₄HCl₃N₂ MW: 183.4231 g/mol |
MDL Number:
MFCD00834957 CAS-Nummer: 6082-66-2 |