3-Amino-6-brom-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33666G1
AS33666G5
ACTIAS33666G1EA
0
CHF
ACTIAS33666G1
ACTIAS33666G5
3-Amino-6-brom-4-methylpyridin
3-Amino-6-bromo-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD08277280 CAS-Nummer: 156118-16-0 |