3-Amino-6-brom-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS7235G1
AS7235G5
ACTIAS7235G1EA
0
CHF
ACTIAS7235G1
ACTIAS7235G5
3-Amino-6-brom-2-methylpyridin
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD03095086 CAS-Nummer: 126325-47-1 |