3-Amino-2-brom-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Amino-2-bromo-5-picoline, 5-Amino-6-bromo-3-picoline, 2-Bromo-5-methyl-3-pyridinamine
AS33539G1
AS33539G10
AS33539G5
ACTIAS33539G1EA
0
CHF
ACTIAS33539G1
ACTIAS33539G10
ACTIAS33539G5
3-Amino-2-brom-5-methylpyridin
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD08277281 CAS-Nummer: 34552-14-2 |