3-Amino-2,5-dibrompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2,5-Dibromopyridin-3-amine
AS12619G1 AS12619G5
ACTIAS12619G1EA 0 CHF
ACTIAS12619G1 ACTIAS12619G5
3-Amino-2,5-dibrompyridin
3-Amino-2,5-dibromopyridine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
MDL Number: MFCD09266224
CAS-Nummer: 90902-84-4