Isochinolin-7-amin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
7-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-7-amine
AS1281G1
AS1281G5
ACTIAS1281G1EA
0
CHF
ACTIAS1281G1
ACTIAS1281G5
Isochinolin-7-amin
Isochinolin-7-amin
Formel:
C₉H₈N₂ MW: 144,1700 g/mol |
MDL Number:
MFCD08669932 CAS-Nummer: 23707-37-1 |