Isochinolin-3-amin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31607G1
AS31607G5
ACTIAS31607G1EA
0
CHF
ACTIAS31607G1
ACTIAS31607G5
Isochinolin-3-amin
Isochinolin-3-amin
Formel:
C₉H₈N₂ |
MDL Number:
MFCD00102190 CAS-Nummer: 25475-67-6 |