(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23098G25
AS23098G5
ACTIAS23098G25EA
0
CHF
ACTIAS23098G25
ACTIAS23098G5
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ |
MDL Number:
MFCD00209634 CAS-Nummer: 24457-21-4 |