α-Brom-5-chlor-2-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-nitrobenzene, (2-Bromomethyl)-4-chloro-1-nitrobenzene
AS2722G1 AS2722G5
ACTIAS2722G1EA 50 CHF
ACTIAS2722G1 ACTIAS2722G5
α-Brom-5-chlor-2-nitrotoluol
α-Brom-5-chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,4771 g/mol
MDL Number: MFCD11848697
CAS-Nummer: 31577-25-0
EINECS: 260-179-8