Methyl-2-chlor-6-methylisonicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
AS22207G25 AS22207G5
ACTIAS22207G25EA 146 CHF
ACTIAS22207G25 ACTIAS22207G5
Methyl-2-chlor-6-methylisonicotinat
Methyl-2-chlor-6-methylisonicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
MDL Number: MFCD04038391
CAS-Nummer: 3998-90-1