2-Amino-5-brom-4-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33973G1
AS33973G10
AS33973G5
ACTIAS33973G1EA
0
CHF
ACTIAS33973G1
ACTIAS33973G10
ACTIAS33973G5
2-Amino-5-brom-4-methyl-3-nitropyridin
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₆BrN₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00092197 CAS-Nummer: 100367-40-6 |