5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromo-N,N-dimethylpyridin-2-amine
AS50604G1 AS50604G5
ACTIAS50604G1EA 0 CHF
ACTIAS50604G1 ACTIAS50604G5
5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₉BrN₂
MDL Number: MFCD00099486
CAS-Nummer: 26163-07-5