5-Brom-2-chlor-3-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromo-2-chloropyridin-3-ol
AS36472G1 AS36472G5
ACTIAS36472G1EA 57 CHF
ACTIAS36472G1 ACTIAS36472G5
5-Brom-2-chlor-3-hydroxypyridin
5-Brom-2-chlor-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₃BrClNO
MW: 208,4400 g/mol
MDL Number: MFCD08688592
CAS-Nummer: 286946-77-8