3-Brom-5-chlor-2-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35273G1
AS35273G5
ACTIAS35273G1EA
0
CHF
ACTIAS35273G1
ACTIAS35273G5
3-Brom-5-chlor-2-hydroxypyridin
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃BrClNO MW: 208.4400 g/mol |
MDL Number:
MFCD01764522 CAS-Nummer: 137628-16-1 |