Isochinolin-6-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1291G1
AS1291G5
ACTIAS1291G1EA
0
CHF
ACTIAS1291G1
ACTIAS1291G5
Isochinolin-6-carbonitril
Isochinolin-6-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ MW: 154,1680 g/mol |
MDL Number:
MFCD09991660 CAS-Nummer: 106778-42-1 |